Principaux documents
665371
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-chloropyridazine
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-3-pyridazinamine, 6-Chloropyridazinyl-3-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Essai
97%
Pf
213-215 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
Clé InChI
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N