Principaux documents
663786
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1H-indole-1-carboxamide
97%
Synonyme(s) :
Indole-1-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.575
pb
140-147 °C/0.8 mmHg
Densité
1.089 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-14(4-2)13(16)15-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DNEILLNCDATSFX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • reactant in preparation of substituted indoles via ortho-metalation and Suzuki-Miyaura cross coupling
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup