Principaux documents
663697
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxypropiophenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
35-39 °C
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-8(11)7-5-6(10)3-4-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
Clé InChI
OLVYYKLFIUGMCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup