Principaux documents
663689
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-chloro-2′-hydroxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
Clé InChI
XZTLAMYFEVPMLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves