Principaux documents
663263
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzene-1,4-diamine
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(4-methylphenyl)-N,N′-diphenyl-1,4-benzenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H28N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
190-194 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
Clé InChI
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Hole-transport material for blue to yellow emitting OLEDs with aluminum quinolate (Alq3) derivatives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chen, Z.;
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study