Principaux documents
663174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dichlorophenacyl bromide
5 G
97,90 $
25 G
308,00 $
97,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
97,90 $
25 G
308,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5BrCl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1