Principaux documents
662836
Sigma-Aldrich
(N-Boc-β-amino)-Ala-OH
Synonyme(s) :
Boc-Dap-OH, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonyl)aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid, 3-Amino-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine, Nα-BOC-(S)-β-aminoalanine, Nα-Boc-L-β-aminoalanine, N2-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-2,3-diaminopropionic acid, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, Nα-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-Dpr-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Beilstein:
4182136
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
210 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clé InChI
KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
Application
Reactant for:
  • Protein assembly directed by synthetic molecular recognition motifs
  • Solid phase synthesis of gramicidin S cyclic analogs with antibiotic and hemolytic activities
  • Synthesis of HCV protease inhibitor modified analogs
  • Solid phase synthesis of peptidic V1a receptor agonists
  • Directed peptide assembly at lipid-water interface
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable