Principaux documents
662577
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-trifluoromethyl benzo-6-d1-nitrile-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC7DH2F415N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
44-45 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(F)cc(c1[13C]#[15N])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H/i1D,4+1,13+1
Clé InChI
LCCPQUYXMFXCAC-QCUBOOBBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable