Principaux documents
662542
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-6-methoxypyridine
97%
Synonyme(s) :
1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
85 °C/0.2 mmHg
Pf
40-44 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-4-3-5-8(9-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XPJALZRCJQKJKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves