Principaux documents
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H21BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
214-220 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable