Principaux documents
662011
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7BBrFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
130-135 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable