661953
6-Bromo-3-butoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Forme
solid
Pf
114-120 °C
Chaîne SMILES
CCCCOc1ccc(Br)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-6-16-8-5-4-7(12)9(10(8)13)11(14)15/h4-5,14-15H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
FMTVZGMUUYBHRB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable