Principaux documents
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
132-140 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
Clé InChI
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable