Principaux documents
661147
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges