Documents
660981
Sigma-Aldrich
L-Theanine-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7D5H9O3N2
Poids moléculaire :
179.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2
Clé InChI
DATAGRPVKZEWHA-HOWSKJRISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable