6600MN7
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 660 nm (red), maleimide-thiol functionalized, 1 ea of 60 nmol oligonucleotide kit
Synonyme(s) :
CPN™ 30-minute conjugation kit
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
1 ea of 60 nmol oligonucleotide kit
Fluorescence
λem 660 nm (red)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales