Principaux documents
660078
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.548
pb
315 °C
Densité
1.155 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m1/s1
Clé InChI
FPXJNSKAXZNWMQ-LLVKDONJSA-N
Application
(R)-(−)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparations of AZ82, a KIFC1-specific inhibitor for cancer therapy.[1]
  • As a key intermediate in the synthesis of N6-substituted adenosine analogs as potent A1AR agonists.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Discovery and mechanistic study of a small molecule inhibitor for motor protein KIFC1
Wu J, et al.
ACS Chemical Biology, 8(10), 2201-2208 (2013)
Structure-activity relationships of adenosines with heterocyclic N6-substituents
Ashton TD, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(24), 6779-6784 (2007)