Principaux documents
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
Synonyme(s) :
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
About This Item
Formule linéaire :
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Solubilité
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
Description générale
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable