Principaux documents
659541
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-formamide
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HCONHCD3
Poids moléculaire :
62.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
198-199 °C
Densité
1.062 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Clé InChI
ATHHXGZTWNVVOU-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup