Principaux documents
657913
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-m-anisonitrile
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H3(Cl)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
92-96 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable