Key Documents
657891
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)furan-2-yl]propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11F3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
69-73 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-5,7H,6,8H2,(H,18,19)
Clé InChI
GUNVLEJSOWBDBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges