Documents
657859
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Difluorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14F2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.517
Point d'ébullition
80-82 °C/0.04 mmHg
Densité
1.170 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H14F2N2/c12-10-1-2-11(13)9(7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
Clé InChI
VTKXPESKKMTHJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter