Principaux documents
657824
Sigma-Aldrich
3,3′-Bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Formyl-3,3′-bithiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
101-104 °C
Chaîne SMILES 
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
Clé InChI
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable