Principaux documents
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
Synonyme(s) :
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Point d'ébullition
135 °C/0.3 mmHg
Densité
1.178 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Clé InChI
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup