Key Documents
657778
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamate, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-62 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CO
InChI
1S/C9H19NO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-9(4,5)6-11/h11H,6H2,1-5H3,(H,10,12)
Clé InChI
SBWYTQQSTIUXOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2