Principaux documents
657689
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-amino-1-cyclopentanemethanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
108-112 °C
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-11(8-13)6-4-5-7-11/h13H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
KORMKULLVQEUDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable