Key Documents
657492
Sigma-Aldrich
2-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
99-102 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1OCc2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-18-13-7-2-1-6-12(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
OYOSTGWFRFFDLQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable