Key Documents
657395
Sigma-Aldrich
3-(3′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
93-97 °C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(COc2cccc(c2)B(O)O)c1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-6-2-4-11(8-13)10-19-14-7-3-5-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Clé InChI
BLIXUNCSDKZOOX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable