Principaux documents
657271
Sigma-Aldrich
4-Propoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9BF4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
134-143 °C
Chaîne SMILES 
CCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-2-3-17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h15-16H,2-3H2,1H3
Clé InChI
IDDYYTHVGIJBNA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable