Principaux documents
656747
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -5.2°, c = 1 in methanol
Pf
253-257 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
ZTNKTVBJMXQOBQ-FVGYRXGTSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable