Principaux documents
656348
Sigma-Aldrich
Lithium 3-fluoropyridine-2-carboxylate
90%
Synonyme(s) :
3-Fluoropicolinic acid, lithium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3LiFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
90%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable