Principaux documents
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanone
96%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
105-109 °C
Chaîne SMILES 
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clé InChI
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable