Principaux documents
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
4-(Methylthio)benzenepropanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
Poids moléculaire :
196.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-102 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable