Documents
656038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
Clé InChI
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable