Key Documents
655643
Sigma-Aldrich
1-Decyne-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)713C≡13CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
174 °C (lit.)
Pf
-44 °C (lit.)
Densité
0.776 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[13C]#[13CH]
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3/i1+1,3+1
Clé InChI
ILLHQJIJCRNRCJ-ZKDXJZICSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup