Principaux documents
655333
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
3-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5593 (lit.)
pb
172-209 °C (DSC)(lit.)
Densité
1.3708 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Clé InChI
LQDHVNHVHAYANB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter