Principaux documents
655244
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H3(Cl)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
53-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
XKLMLKSXPIITAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable