Documents
654736
Sigma-Aldrich
[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)NHCSHN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
176-181 °C
Chaîne SMILES 
NC(=S)Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6BrF3N2S/c9-4-1-2-6(14-7(13)15)5(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
Clé InChI
HXTGSKARZANHPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves