Principaux documents
654620
Sigma-Aldrich
Benzotriazol-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanethione
97%
Synonyme(s) :
1-(1-Pyrrolidinylthioxomethyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
151-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clé InChI
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used as a thioacylating agent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable