Documents
654604
Sigma-Aldrich
N-(Furan-2-ylmethyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Synonyme(s) :
Benzotriazole-1-carbothioic acid (furan-2-ylmethyl)amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
119-127 °C
Chaîne SMILES 
S=C(NCc1ccco1)n2nnc3ccccc23