Principaux documents
654191
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(5-nitro-2-pyridyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(5-nitropyrid-2-yl)piperazine, 2-(4-Boc-1-piperazinyl)-5-nitropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
168-172 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)12-5-4-11(10-15-12)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
WWFJYZONBJARJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges