Key Documents
654175
Sigma-Aldrich
2-Iodylbenzamide, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
0.5-1.0 mmol/g I loading
Taille des particules
50-100 mesh
Application
Mild oxidant used for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Woo-Jae Chung, Duk-Ki Kim and Yoon-Sik Lee
Tetrahedron Letters, 44 (2003)