Principaux documents
653926
Sigma-Aldrich
1-(3-Formylphenyl)piperazine
Synonyme(s) :
3-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(c1)N2CCNCC2