Principaux documents
653772
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-6-bromopyridine, tert-Butyl 4-(6′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
94-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc(Br)n2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-9-7-17(8-10-18)12-6-4-5-11(15)16-12/h4-6H,7-10H2,1-3H3
Clé InChI
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges