Key Documents
653764
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-5-bromopyridine, tert-Butyl 4-(5′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
83-87 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(15)10-16-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges