Principaux documents
653713
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Densité
1.769 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
Clé InChI
GAOGWONUOUYZFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable