653608
Aluminum
powder, <5 μm particle size, 99.5% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille des particules
<5 μm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- generation of hydrogen from water
- precursor in the chemical industry
- mechanical alloying
- energy materials
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.