Principaux documents
653330
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
184-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-8-6-16(7-9-17)12(13(18)19)11-5-4-10-21-11/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
ITLDLSSPUNZCOX-UHFFFAOYSA-N