Principaux documents
652385
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(4-methoxycarbonylphenyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
Methyl 4-(Boc-piperazin-1-yl)-benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
166-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-7-5-13(6-8-14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
SMDBCJAJWDCJOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges