Principaux documents
652083
Sigma-Aldrich
4-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
COCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-4-8-16(9-5-13)21-12-14-2-6-15(7-3-14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
Clé InChI
LZLHTPXZVHZUQB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable